Hlavní dokumenty
SYNF973014M
Synthware filter funnel with glass stopcocks
60 mL, porosity: medium
Synonyma:
Synthware F973014M, fritted disc funnel
About This Item
UNSPSC Code:
41104900
NACRES:
NB.51
material
borosilicate glass
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F973014M
capacity
60 mL
60 mL
pore size
10-15 μm
Související kategorie
General description
With two 2 mm glass stopcocks
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)