Merck
SYNF374200M
Synthware™ filter funnel with glass stopcock and high vacuum valve
200 mL, joint: ST/NS 14/20, porosity: medium
Synonyma:
Synthware F374200M, filter funnels with fritted disc
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41104900
Pore size:
10-15 μm
Material:
borosilicate glass
Disc diam.:
40 mm
Filter diam.:
40 mm
Manufacturer/tradename:
Synthware F374200M
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
borosilicate glass
joint
joint: ST/NS14/20
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F374200M
disc diam.
40 mm
filter diam.
40 mm
pore size
10-15 μm
capacity
200 mL , 200 mL
General description
With a 0-4 mm high vacuum valve and a 2 mm glass stopcock having constant pressure retention device.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)