O této položce
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151819
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimanufacturer/tradename
Integritest®
H
1 in. , 25 mm
W
1 in.
depth
3 in.
weight
16 oz
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
storage temp.
2-30°C
Legal Information
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| IT5SP0015 | 04054839366598 |