Přejít k obsahu
SYNF973024M
Synthware filter funnel with glass stopcocks
60 mL, joint: ST/NS 24/40, porosity: medium
Synonyma:
Synthware 973024, fritted disc funnel
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41104900
Pore size:
10-15 μm
Material:
fritted
Disc diam.:
30 mm
Filter diam.:
30 mm
Manufacturer/tradename:
Synthware F973024M
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
fritted
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F973024M
capacity × diam.
60 mL
disc diam.
30 mm
filter diam.
30 mm
pore size
10-15 μm
capacity
60 mL
General description
With two 2 mm glass stopcocks
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)