P2000
Pentachloroethane
95%
Synonyma:
1,1,1,2,2-Pentachloroethane, HCC 120, Pentalin
About This Item
Doporučené produkty
assay
95%
refractive index
n20/D 1.502 (lit.)
bp
161-162 °C (lit.)
density
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC(Cl)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl5/c3-1(4)2(5,6)7/h1H
InChI key
BNIXVQGCZULYKV-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - STOT RE 1
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?