Merck
02574
1,1-Dichloroethylene
analytical standard
Synonyma:
Vinylidene chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH2=CCl2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
96.94
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-864-0
Beilstein/REAXYS Number:
1733365
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.46 (vs air)
vapor pressure
9.68 psi ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
autoignition temp.
968 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
contains
~0.02% 4-methoxyphenol as stabilizer
expl. lim.
15.5 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.424-1.426
bp
30-32 °C (lit.)
mp
−122 °C (lit.)
density
1.213 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(Cl)=C
InChI
1S/C2H2Cl2/c1-2(3)4/h1H2
InChI key
LGXVIGDEPROXKC-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
1,1-Dichloroethylenes are a group of volatile organic compounds (VOCs), which are characterized by high vapor pressure and low water solubility.
Application
1,1-Dichloroethylene has been used as a reference standard for the analysis of residual 1,1-dichloroethylene in pharmaceutical drug substances by headspace gas chromatography (HS-GC). It may be used as a reference standard for the determination of the analyte in urban and industrial air, whole blood and water by GC coupled with mass spectrometry (MS).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,1-Dichloroethylene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver, Nose
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-9.4 °F - closed cup
flash_point_c
-23.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
75-35-4
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)