Merck
34466
Didecyldimethylammonium chloride
analytical standard
Synonyma:
N-Decyl-N,N-dimethyl-1-decanaminium chloride, DDAC
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C22H48ClN
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
362.08
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
230-525-2
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
format
neat
SMILES string
C[N+](C)(CCCCCCCCCC)CCCCCCCCCC.[Cl-]
InChI
1S/C22H48N.ClH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(3,4)22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-22H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
RUPBZQFQVRMKDG-UHFFFAOYSA-M
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)