Hlavní dokumenty
M27603
Sigma-Aldrich
3-(Methylamino)propionitrile
98%
Synonyma:
N-Methyl-β-alaninenitrile
About This Item
Lineární vzorec:
CH3NHCH2CH2CN
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
84.12
Beilstein/REAXYS Number:
1699160
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
density
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CNCCC#N
InChI
1S/C4H8N2/c1-6-4-2-3-5/h6H,2,4H2,1H3
InChI key
UNIJBMUBHBAUET-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)