Merck
83845
N-(Cyanomethyl)acetamide
≥97.0% (elemental analysis)
Synonyma:
2-(Acetamido)acetonitrile, AAN, Aceturic acid nitrile
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CONHCH2CN
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
98.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1700811
Assay:
≥97.0% (elemental analysis)
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97.0% (elemental analysis)
form
solid
mp
73-80 °C
functional group
amide, nitrile
SMILES string
CC(=O)NCC#N
InChI
1S/C4H6N2O/c1-4(7)6-3-2-5/h3H2,1H3,(H,6,7)
InChI key
LHWCUMYXUCPQSZ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)