L4206
3,5-Lutidine
≥98%
Synonyma:
3,5-Dimethylpyridine
About This Item
Doporučené produkty
vapor pressure
1.5 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.504 (lit.)
bp
169-170 °C (lit.)
mp
−9 °C (lit.)
density
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cncc(C)c1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-3-7(2)5-8-4-6/h3-5H,1-2H3
InChI key
HWWYDZCSSYKIAD-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
116.6 °F - closed cup
flash_point_c
47 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?