Přeskočit na
109835
2-Methylpyridine
98%
Synonyma:
2-Picoline, α-Picoline, 2-Methylpyridine, NSC 3409
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 040,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 560,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 550,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H7N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
93.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-643-7
Beilstein/REAXYS Number:
104581
MDL number:
Assay:
98%
1 040,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
3.2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
10 mmHg ( 24.4 °C)
assay
98%
autoignition temp.
995 °F
expl. lim.
8.6 %
refractive index
n20/D 1.500 (lit.)
bp
128-129 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
solubility
H2O: freely soluble, alcohol: miscible, diethyl ether: miscible
density
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccccn1
InChI
1S/C6H7N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3
InChI key
BSKHPKMHTQYZBB-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Picoline (2-Methylpyridine) was used to study the electron and proton transfer reactions of lumiflavin using Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry.
2-Picoline was used in the synthetic pathway for the production of dearomatized, allylated and C-H bond activated pyridine derivatives.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
239615236276123080
description
98%
description
99%
description
≥99.5%
description
99%
assay
98%
assay
99%
assay
≥99.5%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
diethyl ether: miscible, H2O: freely soluble, alcohol: miscible
solubility
diethyl ether: soluble(lit.), alcohol: soluble(lit.), water: soluble(lit.)
solubility
diethyl ether: miscible(lit.), water: miscible(lit.), alcohol: miscible(lit.)
solubility
petroleum ether: slightly soluble, DMF: freely soluble, lower alcohols: freely soluble, aliphatic hydrocarbons: slightly soluble, coal tar bases: freely soluble, H2O: freely soluble
mp
−70 °C (lit.)
mp
2.4 °C (lit.)
mp
−19 °C (lit.)
mp
96-99 °C (lit.)
density
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
bp
128-129 °C (lit.)
bp
145 °C (lit.)
bp
144 °C (lit.)
bp
230 °C (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
84.2 °F - closed cup
flash_point_c
29 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hi, for product no. 109835-25ML 2-Methylpyridine. At what temperature should it be kept?
    1 answer
    1. This product may be stored in ambient temperature.