Přeskočit na
142387
2,4,6-Trimethylpyridine
99%, liquid, ReagentPlus®
Synonyma:
2,4,6-Collidine, sym-Collidine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
751,00 Kč
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 650,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 500,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
18 600,00 Kč
13 950,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H11N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
121.18
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-613-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
107283
Assay:
99%
Form:
liquid
751,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
2,4,6-Trimethylpyridine, ReagentPlus®, 99%
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.498 (lit.)
bp
171-172 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
density
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)nc(C)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-7(2)9-8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
InChI key
BWZVCCNYKMEVEX-UHFFFAOYSA-N
General description
2,4,6-Trimethylpyridine is a pyridine derivative. It has a pK of 7.4. The product can react with trifluoroiodomethane in cyclopentane solution to afford 1:1 complex. This complex was investigated by NMR (Nuclear Magnetic Resonance) spectroscopy. Collidine-buffered osmium tetroxide solutions have been prepared by adding osmium tetroxide solution to it. These solutions have been used as fixative for electron microscopic studies.
2,4,6-Trimethylpyridine can undergo oxidation with potassium permanganate to form 2,4,6-pyridinetricarboxylic acid.
Hindered base.
Application
2,4,6-Trimethylpyridine (collidine, s-collidine, 2,4,6-collidine) has been used in the preparation of a library of N-acyl aminocoumarins bearing low-molecular-weight N-acyl groups.
Tissue fixative for electron microscopy.
Useful solvent for the cleavage of hindered esters by anhydrous lithium iodide.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
2769028612272515
description
ReagentPlus®, 99%
description
puriss. p.a., 99% (GC)
description
≥90.0%
description
97%
assay
99%
assay
99% (GC)
assay
≥90.0%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.498 (lit.)
refractive index
n20/D 1.498
refractive index
-
refractive index
-
density
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.895 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
bp
171-172 °C (lit.)
bp
171-172 °C (lit.)
bp
-
bp
-
mp
−43 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
mp
-
mp
122-125 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4,6-Trimethylpyridine
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
131.0 °F - closed cup
flash_point_c
55 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
108-75-8
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?