JKA12008
HO-PEG-NH2
hydroxyl PEG8 amine, monodisperse
Synonyma:
Polyethylene glycol
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
HO-PEG8-NH2,
form
solid
storage temp.
−20°C
Související kategorie
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Legal Information
Product of JenKem Technology
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)