Merck
767565
Poly(ethylene glycol) methyl ether amine
average Mn 500
Synonyma:
Polyethylene glycol, Methoxypolyethylene glycol amine, PEG NH2, mPEG amine, mPEG-NH2, methoxyPEG amine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Segment
mol wt
PEG average Mn 450 (n~10), average Mn 500
reaction suitability
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: carboxyl reactive
Ω-end
amine
α-end
methoxy
polymer architecture
shape: linear
functionality: monofunctional
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCOC
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
InChI key
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
Application
PEG functionalized with amine for ligation and coupling reactions.
PEG functionalized with amine for ligation and coupling reactions.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)