Hlavní dokumenty
HAM201400
Hamilton® Gastight® syringe, general use, 1000 series
model, 1025, AccuDil (AD) end, volume 25 mL
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
material
Borosilicate glass/PTFE
Gastight syringe
feature
autoclavable: no
model 1025, AccuDil (AD) end
manufacturer/tradename
Hamilton
parameter
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
200 psig pressure
volume
25 mL
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)