HAM59000-60
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1050 BFP, volume 50 mL
About This Item
UNSPSC Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Doporučené produkty
material
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
feature
model 1050 BFP
manufacturer/tradename
Hamilton 59000-60
parameter
10-80 °C temp. range (50-176 °F)
100 psig pressure
I.D. × O.D.
32.6 mm × 36.9 mm
volume
50 mL
Související kategorie
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)