Hlavní dokumenty
H58757
Sigma-Aldrich
8-Hydroxy-5-quinolinesulfonic acid hydrate
98%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H7NO4S · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
225.22 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
98%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
O.Oc1ccc(c2cccnc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C9H7NO4S.H2O/c11-7-3-4-8(15(12,13)14)6-2-1-5-10-9(6)7;/h1-5,11H,(H,12,13,14);1H2
InChI key
WUXYGIQVWKDVTJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Pre- and post-column reagent for fluorescence detection of metal ions.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Journal of Chromatography A, 671, 121-121 (1994)
Chem. Abstr., 117, 103167y-103167y (1992)
Fenxi Huaxue, 20, 638-638 (1992)