Přeskočit na
252565
8-Hydroxyquinoline
ACS reagent, 98.5%
Synonyma:
8-Quinolinol, 8-Hydroxyquinoline, 8-Oxychinolin, Oxine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 220,00 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 020,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 430,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 000,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H7NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
145.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-711-1
Beilstein/REAXYS Number:
114512
MDL number:
Assay:
98.5%
Form:
powder ((or crystalline powder or flakes))
3 220,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
98.5%
form
powder ((or crystalline powder or flakes))
ign. residue
≤0.05%
mp
72.5-74.0 °C
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.02%
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
SMILES string
Oc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
InChI key
MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemical structure: quinolone
Application
8-Hydroxyquinoline may be used as a chelating ligand in the preparation of tris-(8-hydroxyquinoline)aluminum (Alq3), an organic electroluminescent compound used in organic light-emitting devices (OLEDs).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
H68788.202611.07098
assay
98.5%
assay
≥98.5%
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder ((or crystalline powder or flakes))
form
powder (or crystalline powder or flakes)
form
solid
form
solid
mp
72.5-74.0 °C
mp
72.5-74.0 °C
mp
72.5-74.0 °C
mp
72.5-74.0 °C
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.02%
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 8-Hydroxyquinoline
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
148-24-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?