Merck
325333
3-Chloro-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid sodium salt hydrate
95%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
ClCH2CH(OH)CH2SO3Na · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
196.59 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-807-0
MDL number:
Assay:
95%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
mp
256 °C (dec.) (lit.)
functional group
chloro, sulfonic acid
SMILES string
O.[Na+].OC(CCl)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C3H7ClO4S.Na.H2O/c4-1-3(5)2-9(6,7)8;;/h3,5H,1-2H2,(H,6,7,8);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
ZPFGAXXLEFTBEU-UHFFFAOYSA-M
General description
3-Chloro-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid sodium salt hydrate is a novel anionic agent.
Application
3-Chloro-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid sodium salt hydrate was used:
  • to prepare negatively charged probe particles to investigate effect of nanoporosity of cellulosic fibers on their streaming potential and their interactions with cationic polyelectrolytes
  • to prepare surface-derivatized microcrystalline cellulose (MCC) particles having either a strong positive or a strong negative zeta potential
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)