Přejít k obsahu
A92775
Arsenazo III
calcium-sensitive dye, Powder
Synonyma:
2,2′-(1,8-Dihydroxy-3,6-disulfonaphthylene-2,7-bisazo)bisbenzenearsonic acid, 2,7-Bis(2-arsonophenylazo)chromotropic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(HO)2C10H2(SO3H)2(N=NC6H4AsO3H2)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
776.37
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
216-788-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5717957
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Arsenazo III, calcium-sensitive dye
Quality Segment
form
powder
technique(s)
titration: suitable
impurities
<0.1% Ca
color
brown to very dark brown, and Black
mp
>320 °C (lit.)
solubility
ammonium hydroxide: 1 mg/mL
λmax
530 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1c(\N=N\c2ccccc2[As](O)(O)=O)c(cc3cc(c(\N=N\c4ccccc4[As](O)(O)=O)c(O)c13)S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C22H18As2N4O14S2/c29-21-18-11(9-16(43(37,38)39)19(21)27-25-14-7-3-1-5-12(14)23(31,32)33)10-17(44(40,41)42)20(22(18)30)28-26-15-8-4-2-6-13(15)24(34,35)36/h1-10,29-30H,(H2,31,32,33)(H2,34,35,36)(H,37,38,39)(H,40,41,42)/b27-25+,28-26+
InChI key
UQHVTNUJRKELCE-NBHCHVEOSA-N
Application
Arsenazo III has been used as a color forming reagent to determine uranium concentration.
Biochem/physiol Actions
Arsenazo III is a metallochromic dye. Arsenazo III is used in the determination of calcium in biological samples. It is used to evaluate calcium transport in permeabilized cells. It is also used for the detection of rare earth metals (polyvalent metal ions). Arsenazo III is used for the spectrophotometric determination of uranium and thorium.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Arsenazo III
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
1668-00-4
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)