Merck
A55209
1-(2-Aminoethyl)piperazine
99%
Synonyma:
2-Piperazinoethylamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H15N3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
129.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-411-0
Beilstein/REAXYS Number:
104363
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
4.4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.05 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.5 (lit.)
bp
218-222 °C (lit.)
density
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
NCCN1CCNCC1
InChI
1S/C6H15N3/c7-1-4-9-5-2-8-3-6-9/h8H,1-7H2
InChI key
IMUDHTPIFIBORV-UHFFFAOYSA-N
Application
Utilized in a variety of reactions for studying corrosion inhibition, biological activity, and metal ligand effects on catalysis.
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
197.6 °F - closed cup
flash_point_c
92 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)