Přeskočit na
116068
1-(2-Hydroxyethyl)piperidine
ReagentPlus®, 99%
Synonyma:
1-Piperidineethanol, 2-Piperidinoethanol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 550,00 Kč
1 162,50 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 490,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H15NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
129.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-244-6
Beilstein/REAXYS Number:
103390
MDL number:
Assay:
99%
1 162,50 Kč
Ceníková cena1 550,00 KčUložit 25 %
Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
99%
refractive index
n20/D 1.4804 (lit.)
bp
199-202 °C (lit.)
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCCN1CCCCC1
InChI
1S/C7H15NO/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h9H,1-7H2
InChI key
KZTWONRVIPPDKH-UHFFFAOYSA-N
Application
Counter-ion used for investigations of skin permeation of flurbiprofen
Catalyst used for enantioselective synthesis
Amine quencher used during synthesis of photoacid generators for ArF lithography
Adsorbent for capture and release of pressurized carbon dioxide for greenhouse gas control
1-(2-Hydroxyethyl)piperidine (1-Piperidineethanol) has been used as the base quencher to determine the efficiency of the decomposition of photoacid generators.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
547247SML3340N1165
description
ReagentPlus®, 99%
description
97%
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
99%
assay
97%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
refractive index
n20/D 1.4804 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4730 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
bp
199-202 °C (lit.)
bp
120-150 °C/0.5 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
-
functional group
-
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Bod vzplanutí (°F)
156.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
69 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)