GF75414911
Boron nitride
tube, outside diameter 4.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonyma:
B 607050
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 754-149-11
L
100 mm
O.D.
4.0 mm
wall thickness
1.0 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)