Hlavní dokumenty
GF58607950
Quartz - fused
tube, outside diameter 1.0 mm, length 60 mm, wall thickness 0.25 mm
Synonyma:
SI617028
About This Item
UNSPSC Code:
11101503
NACRES:
NA.23
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 586-079-50
L
60 mm
O.D.
1.0 mm
wall thickness
0.25 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)