Hlavní dokumenty
GF09103238
Titanium
foil, thickness 0.075 mm, 25 mm diameter, purity 99.6+%
Synonyma:
TI000350
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Ti
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
47.87
MDL number:
UNSPSC Code:
12141746
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
≥99.6%
form
foil
autoignition temp.
860 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 091-032-38
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
diam.
25 mm
thickness
0.075 mm
diameter
25 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)