Hlavní dokumenty
GF82111463
Boron nitride
tube, outside diameter 16 mm, length 50 mm, wall thickness 2.5 mm
Synonyma:
B 607120
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 821-114-63
L
50 mm
O.D.
16 mm
wall thickness
2.5 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)