Hlavní dokumenty
GF89090343
Boron nitride
tube, outside diameter 6.4 mm, length 100 mm, wall thickness 2.35 mm
Synonyma:
B 607100
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 890-903-43
L
100 mm
O.D.
6.4 mm
wall thickness
2.35 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)