GF43012145
Platinum/Rhodium
wire, Pt 80%/Rh 20%, 0.5 mm diameter, length 0.2 m
Synonyma:
PC115140
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 430-121-45
L
0.2 m
diameter
0.5 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)