Merck
267201
Platinum
wire, diam. 0.5 mm, 99.99% trace metals basis
Synonyma:
Platinum element, Platinum gray
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Pt
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
195.08
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141734
EC Number:
231-116-1
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
annealed, wire
composition
Pt
reaction suitability
core: platinum
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
diam.
0.5 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
General description
Platinum (Pt) is a highly ductile, malleable and unreactive metal. It is resistant to corrosion and stable at high temperatures. Although resistant to hydrochloric and nitric acid, it dissolves readily in hot aqua regia to form chloroplatinic acid.
Application
Pt wire may be used :
  • as a microelectrode-indicator electrode in voltammetry
  • as a transvascular embolic agent
  • to study chronopotentiometry of hydrogen peroxide with a platinum wire electrode or
  • in gas detection instruments.
Preparation Note
400 mg = 10 cm; 2 g = 50 cm
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)