Hlavní dokumenty
GF54627611
Platinum/Rhodium
tube, Pt 90%/Rh10%, outside diameter 3.18 mm, length 100 mm, wall thickness 0.125 mm
Synonyma:
PT017240
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 546-276-11
L
100 mm
O.D.
3.18 mm
wall thickness
0.125 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)