GF70529104
Platinum/Rhodium
wire, 0.015 mm diameter, Pt87%/Rh13%, length 5 m, temper annealed
Synonyma:
PT035050
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 705-291-04
L
5 m
diameter
0.015 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)