Hlavní dokumenty
GF33939849
Selenium
powder, max. particle size 250 micron, weight 200 g, purity 99.95%
Synonyma:
SE006010
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Se
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
78.96
MDL number:
UNSPSC Code:
12141910
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
description
gray
assay
99.95%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 339-398-49
resistivity
1.2 μΩ-cm, 0°C
weight
200 g
max. part. size
250 μm
bp
684.9 °C (lit.)
mp
217 °C (lit.)
density
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Se]
InChI
1S/Se
InChI key
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 4
1 of 4