Merck
633100
Carbon
nanopowder, <100 nm particle size (TEM)
Synonyma:
Carbon
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
12.01
MDL number:
UNSPSC Code:
11101522
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-153-3
NACRES:
NA.23
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
nanopowder
Quality Segment
composition
C
surface area
>100 m2/g , BET
particle size
<100 nm (TEM)
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
General description
Carbon nanopowder possesses excellent propertiessuch as a huge electroactive surface area, high thermal and electricalconductivity, biocompatibility, and high porosity. It is widely used in thefields of catalysis, adsorbents, electrochemical sensing, bioimaging,reinforcement filler, and renewable energy devices.
Application
Carbon nanopowder can be used:
  • To fabricate anode material for a microbial fuel cell for bioelectricity generation.
  • To prepare nanopowder embedded graphite paste matrix for electrochemical sensing of biologically active compounds such as raloxifene (anticancer drug).
  • To enhance the electromechanical potential of polymer composites thatare used as actuators in telerobotics and medicine.
Preparation Note
Amorphous materials formed by laser techniques.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbon
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)