Key Documents
1.07714
Supelco
Selenium black 99+
for analysis EMSURE®
Synonyma:
Selenium black 99+
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Se
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
78.96
MDL number:
UNSPSC Code:
12141910
EC Index Number:
231-957-4
NACRES:
NA.21
vapor pressure
<1 Pa ( 20 °C)
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (gravimetric)
form
solid
potency
6700 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Cu (Copper)
≤0.05% Fe (Iron)
≤0.05% Pb (Lead)
ign. residue
≤0.5%
bp
685 °C/1013 hPa
mp
217 °C
solubility
slightly soluble <0.021 mg/L
density
4.28 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1270 kg/m3
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/Se
InChI key
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identity: passes test
Assay (gravimetrically): ≥ 99.0 %
Cu (Copper): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.05 %
Pb (Lead): ≤ 0.05 %
Residue on ignition: ≤ 0.5 %
Particle size (> 150 µm): ≤ 5 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Storage Class
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)