Přeskočit na
414980
Sulfur
powder, 99.98% trace metals basis
Synonyma:
Sulfur powder
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 280,00 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
16 200,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
32.07
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141912
EC Number:
231-722-6
MDL number:
Assay:
99.98% trace metals basis
Form:
powder
4 280,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
8.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 183.8 °C), 10 mmHg ( 246 °C)
assay
99.98% trace metals basis
form
powder
autoignition temp.
450 °F
resistivity
2E23 μΩ-cm, 20°C
bp
444.7 °C (lit.)
mp
112.8 °C (rhombic) (lit.), 117-120 °C (lit.), 119.0 °C (monoclinic) (lit.)
density
2.07 g/mL at 25 °C
SMILES string
[S]
InChI
1S/S
InChI key
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Application
Sulfur can be used as a precursor in the sulfurization of molybdenum (Mo) for the preparation of molybdenum disulfide. It can also be used in the formation of a polymeric electrolyte for lithium-sulfur batteries.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
13825344621215236
Sulfur powder, 99.98% trace metals basis
Sigma-Aldrich
414980
Sulfur
Sulfur powder, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
13825
Sulfur
Sulfur flakes, ≥99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
344621
Sulfur
Sulfur reagent grade, purified by sublimation, -100 mesh particle size, powder
Sigma-Aldrich
215236
Sulfur
description
powder, 99.98% trace metals basis
description
powder, ≥99.0%
description
flakes, ≥99.99% trace metals basis
description
reagent grade, purified by sublimation, -100 mesh particle size, powder
form
powder
form
powder
form
flakes
form
powder
assay
99.98% trace metals basis
assay
≥99.0%
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
density
2.07 g/mL at 25 °C
density
-
density
2.07 g/mL at 25 °C
density
-
vapor pressure
1 mmHg ( 183.8 °C), 10 mmHg ( 246 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 183.8 °C), 10 mmHg ( 246 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 183.8 °C), 10 mmHg ( 246 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 183.8 °C), 10 mmHg ( 246 °C)
mp
112.8 °C (rhombic) (lit.), 119.0 °C (monoclinic) (lit.), 117-120 °C (lit.)
mp
112.8 °C (rhombic) (lit.), 117-120 °C (lit.), 119.0 °C (monoclinic) (lit.)
mp
112.8 °C (rhombic) (lit.), 117-120 °C (lit.), 119.0 °C (monoclinic) (lit.)
mp
112.8 °C (rhombic) (lit.), 117-120 °C (lit.), 119.0 °C (monoclinic) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfur
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is a list of particle sizes for D50 and D90 available?
    1 answer
    1. The particle size distribution for this product has not been determined.
      Helpful?
  4. Provide a list of particle sizes D50 and D90.
    1 answer
    1. The particle size distribution is not determined for this product.