Hlavní dokumenty
GF12151853
Zirconium
lump, 8 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.2%
Synonyma:
ZR006151
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Zr
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
91.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12141751
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99.2%
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 121-518-53
resistivity
40 μΩ-cm, 20°C
weight
100 g
max. lump size
8 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
density
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChI key
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)