Merck
419141
Zirconium
foil, thickness 0.1 mm, 99.98% trace metals basis
Synonyma:
Zirconium element
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Zr
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
91.22
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141751
EC Number:
231-176-9
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.98% trace metals basis
form
foil
composition
Zr
reaction suitability
core: zirconium
resistivity
40 μΩ-cm, 20°C
thickness
0.1 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
density
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChI key
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
50×150 mm (approximately 4.6 g)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zirconium
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)