Merck
263087
Gadolinium
chips
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Gd
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
157.25
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51442207
EC Number:
231-162-2
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
99.9% trace rare earth metals basis
form
chips
composition
Gd
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: gadolinium
resistivity
126 μΩ-cm, 20°C
bp
3273 °C (lit.)
mp
1313 °C (lit.)
density
7.886 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Gd]
InChI
1S/Gd
InChI key
UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gadolinium
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Skladovací třída
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Water-react. 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)