GF04638326
Gallium
lump, 25 mm max. lump size, weight 20 g, purity 99.99%
Synonyma:
GA006120
About This Item
Doporučené produkty
assay
99.99%
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 046-383-26
weight
20 g
max. lump size
25 mm
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)