Merck
1.12169
Gallium
99+
Synonyma:
Gallium
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Ga
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
69.72
UNSPSC Code:
12141715
EC Index Number:
231-163-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
form
solid
bp
2000 °C
mp
29.8 °C
density
5.904 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
[Ga]
InChI
1S/Ga
InChI key
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (complexometric): ≥ 99.5 %
Identity (ICP-OES): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gallium
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
112169000504022536140216