D91535
1,1′-Diethyl-4,4′-carbocyanine iodide
96%
Synonyma:
Cryptocyanine, Kryptocyanine
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
96%
form
solid
mp
250.5-253 °C (lit.)
λmax
648 nm
703 nm (2nd)
SMILES string
[I-].CCN1C=CC(=C\C=C\c2cc[n+](CC)c3ccccc23)c4ccccc14
InChI
1S/C25H25N2.HI/c1-3-26-18-16-20(22-12-5-7-14-24(22)26)10-9-11-21-17-19-27(4-2)25-15-8-6-13-23(21)25;/h5-19H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
CEJANLKHJMMNQB-UHFFFAOYSA-M
Související kategorie
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.