Merck
173754
3,3′-Diethylthiadicarbocyanine iodide
Dye content 98 %
Synonyma:
3-Ethyl-2-[5-(3-ethyl-2(3H)-benzothiazolylidene)-1,3-pentadienyl]benzothiazolium iodide, DTDCI, DiSC2(5)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C23H23IN2S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
518.48
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-186-7
Beilstein/REAXYS Number:
3838938
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
composition
Dye content, 98%
Quality Segment
mp
249 °C (dec.) (lit.)
λmax
655 nm
SMILES string
[I-].CCN1/C(Sc2ccccc12)=C\C=C\C=C\c3sc4ccccc4[n+]3CC
InChI
1S/C23H23N2S2.HI/c1-3-24-18-12-8-10-14-20(18)26-22(24)16-6-5-7-17-23-25(4-2)19-13-9-11-15-21(19)27-23;/h5-17H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
MNQDKWZEUULFPX-UHFFFAOYSA-M
Application
DTDCi is used as;
  • Fluorescent contrast agent in three-dimensional fluorescence lifetime tomography.
  • Dye for rapid genetic screening.
Features and Benefits
High quantum yield of photoisomerisation and low triplet quantum yield at direct photoexcitation. Highly sensitive fluorescent dye.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)