Merck
173738
3,3′-Diethylthiacarbocyanine iodide
Dye content 95 %
Synonyma:
3-Ethyl-2-(3-[3-ethyl-2(3H)benzothiazolylidene]-1-propenyl)benzothiazolium iodide, DiSC2(3)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H21IN2S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
492.44
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4117818
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solid
Quality Segment
composition
Dye content, 95%
mp
268-270 °C (dec.) (lit.)
λmax
560 nm
SMILES string
[I-].CCN1\C(Sc2ccccc12)=C\C=C\c3sc4ccccc4[n+]3CC
InChI
1S/C21H21N2S2.HI/c1-3-22-16-10-5-7-12-18(16)24-20(22)14-9-15-21-23(4-2)17-11-6-8-13-19(17)25-21;/h5-15H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
VZBILKJHDPEENF-UHFFFAOYSA-M
General description
3,3′-Diethylthiacarbocyanine iodide (DTCI) is a cyanine dye, which acts as a donor in the electrochemical system. It can be used in the development of electrochemical cells.
Application
DTCI may be incorporated as a layer on gold nanorods, which can be used in surface enhanced resonance Raman spectroscopy (SERRS). It may be coated on a fused silica wafer, which can potentially be used in the development of solid state dye doped polymeric laser.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)