Merck
166510
1,1′-Diethyl-2,2′-carbocyanine iodide
97%
Synonyma:
Pinacyanol iodide, Quinaldine blue
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C25H25IN2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
480.38
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-099-4
Beilstein/REAXYS Number:
4117070
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
295 °C (dec.) (lit.)
solubility
ethanol: 10 mg/mL
λmax
614 nm
ε (extinction coefficient)
≥180000 at 602-608 nm in ethanol, ≥80000 at 560-566 nm in ethanol
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[I-].CCN1\C(=C\C=C\c2ccc3ccccc3[n+]2CC)C=Cc4ccccc14
InChI
1S/C25H25N2.HI/c1-3-26-22(18-16-20-10-5-7-14-24(20)26)12-9-13-23-19-17-21-11-6-8-15-25(21)27(23)4-2;/h5-19H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
QWYZFXLSWMXLDM-UHFFFAOYSA-M
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)