381306
3,3′-Diethylthiatricarbocyanine iodide
99%
Synonyma:
3-Ethyl-2-[7-(3-ethyl-2-benzothiazolinylidene)-1,3,5-heptatrienyl]benzothiazolium iodide, DTTC iodide, DTTCI, DiSC2(7)
About This Item
Doporučené produkty
assay
99%
mp
211 °C (dec.) (lit.)
λmax
765 nm
SMILES string
[I-].CCN1\C(Sc2ccccc12)=C\C=C\C=C\C=C\c3sc4ccccc4[n+]3CC
InChI
1S/C25H25N2S2.HI/c1-3-26-20-14-10-12-16-22(20)28-24(26)18-8-6-5-7-9-19-25-27(4-2)21-15-11-13-17-23(21)29-25;/h5-19H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
OYVFJKVYVDYPFV-UHFFFAOYSA-M
Související kategorie
Application
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.