Doporučené produkty
assay
97%
form
powder
technique(s)
titration: suitable
mp
246-248 °C (lit.)
SMILES string
N(c1ccccc1)c2ccc(cc2)-c3ccc(Nc4ccccc4)cc3
InChI
1S/C24H20N2/c1-3-7-21(8-4-1)25-23-15-11-19(12-16-23)20-13-17-24(18-14-20)26-22-9-5-2-6-10-22/h1-18,25-26H
InChI key
FDRNXKXKFNHNCA-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c