Merck
242586
Diphenylamine
ACS reagent grade, ≥99%
Synonyma:
DPA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(C6H5)2NH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
169.22
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-539-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
508755
Assay:
≥99%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Diphenylamine, ACS reagent, ≥99%
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
5.82 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 108 °C)
assay
≥99%
autoignition temp.
1175 °F
ign. residue
≤0.03%
bp
302 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
solubility
alcohol: passes test
anion traces
nitrate (NO3-): passes test
suitability
passes test for sensitivity to nitrate
SMILES string
N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
InChI key
DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... UGT1A4(54657)
Application
Diphenylamine can undergo palladium-catalyzed intramolecular cyclization to form carbazole. It may also be used as a starting material in the synthesis of triphenylamine.
Diphenylamine may be used in the preparation of diphenylamine reagent, which is employed for the quantitative estimation of nucleic acid (DNA) from various biological sources by colorimetric method.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diphenylamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
target_organs
Kidney,Liver,spleen
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)