Přeskočit na
112763
Diphenylamine
99%, ReagentPlus®
Synonyma:
N-Phenylbenzenamine, DBA, DFA, DPA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 950,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 540,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(C6H5)2NH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
169.22
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-539-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
508755
Assay:
99%
1 950,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Diphenylamine, ReagentPlus®, 99%
vapor density
5.82 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 108 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
autoignition temp.
1175 °F
bp
302 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
solubility
water: insoluble
SMILES string
N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
InChI key
DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... UGT1A4(54657)
General description
Diphenylamine, a secondary aromatic amine, is an N-substituted derivative of aniline.
Application
Diphenylamine may be used in the preparation of diphenylamine reagent, which is employed for the quantitative estimation of nucleic acid (DNA) from various biological sources by colorimetric method.[1] It may be used in the preparation of poly(diphenylamine), via electrochemical and chemical polymerization methods. It can also be used as an internal standard in the determination of hair nicotine via gas chromatography coupled with mass spectrometry.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
3314924258645456
Diphenylamine PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45456
Diphenylamine
assay
99%
assay
≥98% (GC)
assay
≥99%
assay
-
solubility
water: insoluble
solubility
-
solubility
alcohol: passes test
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
50-53 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.), 52.5-54.0 °C
mp
50-53 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
bp
302 °C (lit.)
bp
302 °C (lit.)
bp
302 °C (lit.)
bp
302 °C (lit.)
Gene Information
human ... UGT1A4(54657)
Gene Information
human ... UGT1A4(54657)
Gene Information
human ... UGT1A4(54657)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diphenylamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
target_organs
Kidney,Liver,spleen
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?