Doporučené produkty
assay
98%
form
crystals
mp
191-193 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O4/c1-5(2,3(6)7)4(8)9/h1-2H3,(H,6,7)(H,8,9)
Inchi Key
OREAFAJWWJHCOT-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c