Přeskočit na
136441
Dimethyl malonate
98%
Synonyma:
Dimethyl propanedioate, Malonic acid dimethyl ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 100,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 990,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH2(COOCH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
132.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-597-8
Beilstein/REAXYS Number:
774261
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
1 100,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.413 (lit.)
bp
180-181 °C (lit.)
mp
−62 °C (lit.)
solubility
alcohol: miscible, diethyl ether: miscible, oil: miscible, water: slightly soluble
density
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C5H8O4/c1-8-4(6)3-5(7)9-2/h3H2,1-2H3
InChI key
BEPAFCGSDWSTEL-UHFFFAOYSA-N
General description
Dimethyl malonate undergoes enantioselective palladium-catalyzed allylic substitution reaction with 1,3-diphenylprop-2-enyl acetate to yield diastereomeric pure thienylpyridines.
Application
Dimethyl malonate was used in gold catalyzed oxidative esterification of glycerol, 1,2-propanediol and 1,3-propanediol.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
8.0089963380D97754
description
98%
description
for synthesis
description
purum, ≥96.0% (GC)
description
ReagentPlus®, 99%
assay
98%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥96.0% (GC)
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
alcohol: miscible, oil: miscible, diethyl ether: miscible, water: slightly soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
refractive index
n20/D 1.413 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.413
refractive index
n20/D 1.413 (lit.)
density
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
density
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
−62 °C (lit.)
mp
-61.9 °C
mp
−62 °C (lit.)
mp
−51-−50 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl malonate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
185.0 °F - closed cup
flash_point_c
85 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. A-t-il été conditionné en condition stérile ?
    1 answer
    1. This is not considered a sterile product. It is not filtered sterilized or packaged under sterile conditions.
      Helpful?
  4. Est-il possible de réaliser des injections de DMM avec du PBS 1X ?
    1 answer
    1. This product is not tested for suitability for in vitro or in vivo applications. The product is not sterile and endotoxin levels are not determined, however the minimum purity is 98%. There is a product option available with a higher purity specification. Product 8.00899, while also not tested for in vivo use, has a minimum purity of 99%. Please see the link below to review this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/800899
      Helpful?
  5. Bonjour, J'aimerai avoir quelques indications sur cet inhibiteur ( DMM ( 136441 )) Dans quel solvant est resuspendu le DMM ? A quel concentration ? ( 1 g/mL ? )
    1 answer
    1. This product is a neat or pure liquid. The melting point is -62 deg. C. The molecular weight is 132.11 and the density is 1.156g/mL. The calculated molarity is 8.75M. Per the product page, solubility information is as follows:
      alcohol: miscible
      diethyl ether: miscible
      oil: miscible
      water: slightly soluble